Stampa…
2-Pirrolidone 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrrolidin-2-one
132112500 132115000 132110025
ACRO132112500EA 31.3 EUR
ACRO132112500 ACRO132115000 ACRO132110025
2-Pirrolidone 99%
2-Pirrolidone
Formula: C₄H₇NO
Peso molecolare: 85,11 g/mol
Punto di ebollizione: 250 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 25,5 °C
Densità: 1,103 g/cm³
Flash Pt: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005270
CAS Number: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Index: 12,08200
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting mass (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %