Stampa…
2-Piperidone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: δ-Valerolactame, delta-Valerolactam, Piperidin-2-one
A12271.14 A12271.22
A12271.14EA 70.9 EUR
A12271.14 A12271.22
2-Piperidone ≥98%
2-Piperidone
Purity: 98+% CAS No.: 675-20-7 Molecular Formula: C5H9NO Formula Weight: 99.13 Flash Point: 147°(296°F) Melting Point: 35-39° Boiling Point: 255-257° Beilstein Reference: 106434 MDL No.: MFCD00006037
Formula: C₅H₉NO
Peso molecolare: 99,13 g/mol
Punto di ebollizione: 255…257 °C
Punto di fusione: 35…39 °C
Densità: 1,073 g/cm³ (40 °C)
Flash Pt: 147 °C (296 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006037
CAS Number: 675-20-7
EINECS: 211-622-9