2-Piperidone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₉NO Punto di ebollizione: 256…262 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 35…39 °C Densità: 1,073 g/cm³ Flash Pt: 147 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006037 CAS Number: 675-20-7 EINECS: 211-622-9 |
Appearance | White to yellow to brown Low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
HPLC | ≥96.0 % as diethylsulfonamide |