Stampa…

N-Clorosuccinimide per sintesi, Sigma-Aldrich®

Fornitore: Merck
Pericolo

Synonyms: 1-Chloropyrrolidine-2,5-dione

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.02811.0005 8.02811.0250
8.02811.0005EA 32.8 EUR
8.02811.0005 8.02811.0250
N-Clorosuccinimide per sintesi, Sigma-Aldrich®
N-Clorosuccinimide
Formula: C₄H₄ClNO₂
Peso molecolare: 133,53 g/mol
Punto di ebollizione: 216,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 148…151 °C
Densità: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005511
CAS Number: 128-09-6
EINECS: 204-878-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02183

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility 14 g/l (20 °C)
Melting Point 146 - 151 °C
Molar Mass 133.53 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 216.5 °C
Flash Point 110 °C
Density 1.65 g/cm3 (20 °C)
pH (20 g/l, H2O) acidic
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR