N-Clorosuccinimide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Chloropyrrolidine-2,5-dione
Purity: 98%
CAS No.: 128-09-6
Molecular Formula: C4H4ClNO2
Formula Weight: 133.53
Physical Form: Powder
Density: 1.65
Appearance: White
Odour: Chlorine-like
Melting Point: 146-150°
Beilstein Reference: 113915
Merck Reference: 14,2164
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00005511
Regioselective chlorination and oxidizing reagent
Formula:
C₄H₄ClNO₂ Peso molecolare: 133,53 g/mol Punto di ebollizione: 216,5 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 146…150 °C Densità: 1,65 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005511 CAS Number: 128-09-6 EINECS: 204-878-8 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,2164 |