Stampa…
N-Clorosuccinimide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Chloropyrrolidine-2,5-dione
149251000 149255000 149250025
ACRO149251000EA 29.4 EUR
ACRO149251000 ACRO149255000 ACRO149250025
N-Clorosuccinimide 97%
N-Clorosuccinimide
Formula: C₄H₄ClNO₂
Peso molecolare: 133.53 g/mol
Punto di ebollizione: 216.5
Punto di fusione: 144…150 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005511
CAS Number: 128-09-6
EINECS: 204-878-8
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02183
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 150 °C
Titration Iodometric ≥96.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤4 % (2 g, 110 °C, 2 hrs)
Specific optical rotation +20.0° to +25.0° (20 °C, 589 nm) (c=1 in 8:2 AcOH/1M HCl)