Stampa…
N-Bromosuccinimmide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01949.0005 8.01949.0250 8.01949.1000 8.01949.9025 8.01949.9010 8.01949.9017
8.01949.0005EA 29.6 EUR
8.01949.0005 8.01949.0250 8.01949.1000 8.01949.9025 8.01949.9010 8.01949.9017
N-Bromosuccinimmide per sintesi, Sigma-Aldrich®
N-Bromosuccinimmide
Formula: C₄H₄BrNO₂
Punto di ebollizione: 339 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 174…179 °C
Densità: 2,098 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005510
CAS Number: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Merck Index: 13,01423
Visualizza i codici
Solubility 14.8 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 174 - 179 °C
Molar Mass 177.98 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 14.8 hPa (20 °C)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
Synonyms NBS
Hill Formula C4H4BrNO2