3-Cyclohexylpropyne ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 17715-00-3
Molecular Formula: C9H14
Formula Weight: 122.21
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4620
Boiling Point: 157-158°
Beilstein Reference: 1849402
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00041562
Formula:
C₉H₁₄ Punto di ebollizione: 157…158 °C Densità: 0,845 Flash Pt: 35 °C (95 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041562 CAS Number: 17715-00-3 UN: 3295 ADR: 3,III |