5-Methyl-1-hexyne ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L06014.06
L06014.14
L06014.06EA
49.4
EUR
L06014.06
L06014.14
5-Methyl-1-hexyne ≥98%
5-Methyl-1-hexyne
Purity: 98%
CAS No.: 2203-80-7
Molecular Formula: (CH3)2CH(CH2)2C≡CH
Formula Weight: 96.17
Flash Point: -4°(24°F)
Refractive Index: 1.4075
Boiling Point: 91-93°
Beilstein Reference: 1731845
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00041610
Formula:
C₇H₁₂ Peso molecolare: 96,17 g/mol Punto di ebollizione: 91…93 °C Punto di fusione: –125 °C Densità: 0,732 Flash Pt: –4 °C (24 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041610 CAS Number: 2203-80-7 UN: 3295 ADR: 3,II |