Stampa…
4-Methyl-1-pentyne ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L05537.03 L05537.06
L05537.03EA 51.5 EUR
L05537.03 L05537.06
4-Methyl-1-pentyne ≥97%
4-Methyl-1-pentyne
Purity: 97% CAS No.: 7154-75-8 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2C≡CH Formula Weight: 82.15 Flash Point: -24°(-11°F) Refractive Index: 1.3930 Boiling Point: 61-62° Beilstein Reference: 1731077 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00039857
Formula: C₆H₁₀
Peso molecolare: 82,15 g/mol
Punto di ebollizione: 61…62 °C
Punto di fusione: –110,3 °C
Densità: 0,698
Flash Pt: –24 °C (–11 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039857
CAS Number: 7154-75-8
UN: 3295
ADR: 3,II