4,4-Dimethyl-2-pentyne ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
t-Butylmethylacetylene, tert-Butyl methyl acetylene, 4,4-Dimethylpent-2-yne
Purity: 97+%
CAS No.: 999-78-0
Molecular Formula: C7H12
Formula Weight: 96.17
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4085
Odour: Petrol-like
Boiling Point: 82°
Beilstein Reference: 1733540
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00041613
Formula:
C₇H₁₂ Peso molecolare: 96.17 g/mol Punto di ebollizione: 82 °C Punto di fusione: –82.4 °C Densità: 0.718 Flash Pt: –10 °C (14 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041613 CAS Number: 999-78-0 ADR: 3 II |