2-Methyl-3-butyne-2-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Hydroxy-3-methyl-1-butyne, 2-Methylbut-3-yn-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 115-19-5
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 22°(72°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: 2-3°
Boiling Point: 103-104°
Beilstein Reference: 635746
Merck Reference: 14,6034
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004467
Formula:
C₅H₈O Peso molecolare: 84,12 g/mol Punto di ebollizione: 103…104 °C Punto di fusione: 2…3 °C Densità: 0,863 Flash Pt: 22 °C (72 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004467 CAS Number: 115-19-5 EINECS: 204-070-5 UN: 1987 ADR: 3,II Merck Index: 14,6034 |