2-Methyl-3-butyne-2-ol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₈O Punto di ebollizione: 104 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 3 °C Densità: 0,8608 g/cm³ Flash Pt: 21 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004467 CAS Number: 115-19-5 EINECS: 204-070-5 UN: 1987 ADR: 3,II Merck Index: 12,06113 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≤1.0 % tetrahydrofuran |
Color scale | ≤100 APHA |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.05 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Strontium (Sr) | ≤0.05 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.005 % |
Titrable acid | ≤0.035 meq/g |
Insoluble matter | ≤0.005 % |