3-Ethyl-1-pentyne-3-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 6285-06-9
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 138-140°
Beilstein Reference: 1740944
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00014392
Formula:
C₇H₁₂O Punto di ebollizione: 138…140 °C Densità: 0,873 Flash Pt: 38 °C (100 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014392 CAS Number: 6285-06-9 EINECS: 228-512-1 UN: 1987 ADR: 3,III |