Stampa…
2-Butin-1,4-diolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,4-Dihydroxy-2-butyne, But-2-yne-1,4-diol
108080010 108082500 108080025
ACRO108080010EA 121 EUR
ACRO108080010 ACRO108082500 ACRO108080025
2-Butin-1,4-diolo 99%
2-Butin-1,4-diolo
Formula: C₄H₆O₂
Peso molecolare: 86,09 g/mol
Punto di ebollizione: 238 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 54…58 °C
Densità: 1,2 g/cm³
Flash Pt: 152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002915
CAS Number: 110-65-6
EINECS: 203-788-6
UN: 2716
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to beige Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥98.5 %