5-Hexyn-1-ol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 928-90-5
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 70°(158°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.880
Refractive Index: 1.4451
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Characteristic
Boiling Point: 73-75°/15mm
MDL No.: MFCD00002980
Formula:
C₆H₁₀O Peso molecolare: 98,14 g/mol Punto di ebollizione: 73…75 °C (15 mmHg) Densità: 0,880 Flash Pt: 70 °C (158 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002980 CAS Number: 928-90-5 |