4-Pentyn-1-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 5390-04-5
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 153-155°
Beilstein Reference: 1736712
MDL No.: MFCD00002974
Formula:
C₅H₈O Punto di ebollizione: 153…155 °C Densità: 0,907 Flash Pt: 62 °C (143 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002974 CAS Number: 5390-04-5 EINECS: 226-383-6 |