Stampa…
4-Pentyn-1-ol 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Pentyn-5-ol
330430050 330430250
ACRO330430050EA 78.4 EUR
ACRO330430050 ACRO330430250
4-Pentyn-1-ol 95%
4-Pentyn-1-ol
Formula: C₅H₈O
Peso molecolare: 84.12 g/mol
Punto di ebollizione: 154…155 °C
Densità: 0.91 g/cm³
Flash Pt: 61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002974
CAS Number: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %