4-Pentyn-2-ol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Pentyn-4-ol
Purity: 97%
CAS No.: 2117-11-5
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 1734245
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004555
Formula:
C₅H₈O Peso molecolare: 84.12 g/mol Punto di ebollizione: 126…127 °C Densità: 0.892 Flash Pt: 37 °C (98 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004555 CAS Number: 2117-11-5 EINECS: 218-321-1 UN: 1987 |