3-Butyne-1-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 927-74-2
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.4405
Odour: Characteristic
Melting Point: -63°
Boiling Point: 129-130°
Beilstein Reference: 773710
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002955
Formula:
C₄H₆O Punto di ebollizione: 129…130 °C Punto di fusione: –63 °C Densità: 0,927 Flash Pt: 36 °C (96 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002955 CAS Number: 927-74-2 EINECS: 213-161-9 UN: 1987 ADR: 3,III |