Stampa…
3-Butyne-1-ol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
157330050 157330250 157331000
ACRO157330050EA 40.3 EUR
ACRO157330050 ACRO157330250 ACRO157331000
3-Butyne-1-ol 97%
3-Butyne-1-ol
Formula: C₄H₆O
Punto di ebollizione: 128,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –63,6 °C
Densità: 0,926 g/cm³
Flash Pt: 36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002955
CAS Number: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
UN: 1986
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -10° to -20° (20°C, 589 nm) (c=4 in methanol)