Stampa…
Alcool propargilico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07050.0250 8.07050.1000 8.07050.9015
8.07050.0250EA 43 EUR
8.07050.0250 8.07050.1000 8.07050.9015
Alcool propargilico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Alcool propargilico
Formula: C₃H₄O
Punto di ebollizione: 114 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –53 °C
Densità: 0,9485 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002912
CAS Number: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
UN: 2929
ADR: 6.1 (3),II
Merck Index: 12,07993
Visualizza i codici
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point -53 °C
Molar Mass 56.06 g/mol
Boiling Point 114 - 115 °C
Vapor Pressure 10 hPa (20 °C)
Flash Point 33.5 °C
Refractive Index 1.4318 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.9 - 86.2 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (500 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C