Stampa…
Alcool propargilico 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Prop-2-in-1-olo
131452500 131455000 131450010 131450025
ACRO131452500EA 28.9 EUR
ACRO131452500 ACRO131455000 ACRO131450010 ACRO131450025
Alcool propargilico 99%
Alcool propargilico
Formula: C₃H₄O
Peso molecolare: 56,06 g/mol
Punto di ebollizione: 114…115 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –53 °C
Densità: 0,949 g/cm³
Flash Pt: 34 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002912
CAS Number: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07993
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %