10-Undecin-1-ol 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
10-Undecyn-1-ol, Undec-10-yn-1-ol, 1-Undecyn-11-ol
L11807.06
L11807.03
L11807.06EA
143
EUR
L11807.06
L11807.03
10-Undecin-1-ol 96%
10-Undecin-1-ol
Purity: 96%
CAS No.: 2774-84-7
Molecular Formula: HC≡C(CH2)9OH
Formula Weight: 168.28
Refractive Index: 1.4565
Boiling Point: 110-111°/4mm
MDL No.: MFCD00041675
Formula:
C₁₁H₂₀O Peso molecolare: 168,28 g/mol Punto di ebollizione: 110…111 °C (4 mmHg) Densità: 0,873 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041675 CAS Number: 2774-84-7 |