3-Pentyn-1-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 10229-10-4
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4560
Odour: Recognizable
Boiling Point: 154-157°
Beilstein Reference: 1735967
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002956
Formula:
C₅H₈O Punto di ebollizione: 154…157 °C Densità: 0,912 Flash Pt: 54 °C (129 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002956 CAS Number: 10229-10-4 EINECS: 233-550-7 UN: 1987 ADR: 3,III |