3-Pentyn-1-ol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
197330050
197330250
197331000
ACRO197330050EA
85
EUR
ACRO197330050
ACRO197330250
ACRO197331000
3-Pentyn-1-ol 99%
3-Pentyn-1-ol
Formula:
C₅H₈O Punto di ebollizione: 154…157 °C (760 mmHg) Densità: 0,91 g/cm³ Flash Pt: 54 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002956 CAS Number: 10229-10-4 EINECS: 233-550-7 UN: 1987 ADR: 3,III |
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |