3-Octyn-1-ol 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Oct-3-yn-1-ol
Purity: 96%
CAS No.: 14916-80-4
Molecular Formula: CH3(CH2)3C≡C(CH2)2OH
Formula Weight: 126.20
Flash Point:
Formula:
C₈H₁₄O Peso molecolare: 126,2 g/mol Punto di ebollizione: 86…88 °C (9 mmHg) Densità: 0,883 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039552 CAS Number: 14916-80-4 EINECS: 238-986-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...