3-Heptyn-1-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 14916-79-1
Molecular Formula: CH3CH2CH2C≡CCH2CH2OH
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4555
Boiling Point: 80-82°/15mm
Beilstein Reference: 1737178
MDL No.: MFCD00039551
Formula:
C₇H₁₂O Punto di ebollizione: 80…82 °C (15 mmHg) Densità: 0,882 Flash Pt: 74 °C (165 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039551 CAS Number: 14916-79-1 EINECS: 238-985-6 UN: 1987 ADR: 3,III |