Stampa…
2-Pentyn-1-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A12999.03 A12999.06 A12999.14
A12999.03EA 23.7 EUR
A12999.03 A12999.06 A12999.14
2-Pentyn-1-ol ≥98%
2-Pentyn-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 6261-22-9 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4520 Odour: Recognizable Boiling Point: 154° Beilstein Reference: 1734007 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00040915
Formula: C₅H₈O
Peso molecolare: 84,12 g/mol
Punto di ebollizione: 154 °C
Punto di fusione: –0,2 °C
Densità: 0,910
Flash Pt: 58 °C (136 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040915
CAS Number: 6261-22-9
EINECS: 228-411-2
UN: 1987
ADR: 3,III