2-Hexyn-1-ol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 764-60-3
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4540
Boiling Point: 167°
Beilstein Reference: 1736274
MDL No.: MFCD00039540
Formula:
C₆H₁₀O Punto di ebollizione: 167 °C Densità: 0,897 Flash Pt: 68 °C (154 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039540 CAS Number: 764-60-3 EINECS: 212-128-6 |