2-Butyne-1-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Butyn-1-ol, But-2-yn-1-ol, 1-Hydroxy-2-butyne
Purity: 98%
CAS No.: 764-01-2
Molecular Formula: CH3C≡CCH2OH
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4530
Odour: Characteristic
Melting Point: -2°
Boiling Point: 142-143°
Beilstein Reference: 1733676
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002914
Formula:
C₄H₆O Peso molecolare: 70,09 g/mol Punto di ebollizione: 142…143 °C Punto di fusione: –2 °C Densità: 0,938 Flash Pt: 51 °C (123 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002914 CAS Number: 764-01-2 EINECS: 212-113-4 UN: 1987 ADR: 3,III |