2-Butyne-1-ol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
223400050
223400250
ACRO223400050EA
50
EUR
ACRO223400050
ACRO223400250
2-Butyne-1-ol 98%
2-Butyne-1-ol
Formula:
C₄H₆O Punto di ebollizione: 142 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –2,2 °C Densità: 0,93 g/cm³ Flash Pt: 51 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002914 CAS Number: 764-01-2 EINECS: 212-113-4 UN: 1987 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |