9-Octadecynoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 506-24-1
Molecular Formula: CH3(CH2)7C≡C(CH2)7CO2H
Formula Weight: 280.45
Melting Point: 43-47°
Boiling Point: 189-190°/2mm
MDL No.: MFCD00014386
Formula:
C₁₈H₃₂O₂ Punto di ebollizione: 189…190 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 43…47 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014386 CAS Number: 506-24-1 EINECS: 208-030-8 |