Stampa…
5-Hexynoic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B25132.03 B25132.06 B25132.14
B25132.03EA 40.3 EUR
B25132.03 B25132.06 B25132.14
5-Hexynoic acid 96%
5-Hexynoic acid
Purity: 97% CAS No.: 53293-00-8 Molecular Formula: HC≡C(CH2)3CO2H Formula Weight: 112.13 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4495 Boiling Point: 73-74°/0.2mm Beilstein Reference: 1743192 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00066346
Formula: C₆H₈O₂
Punto di ebollizione: 73…74 °C (0,2 mmHg)
Punto di fusione: 41 °C
Densità: 0,990
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066346
CAS Number: 53293-00-8
UN: 3265
ADR: 8,III