Stampa…
5-Hexynoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
383700010 383700050 383700250
ACRO383700010EA 39.6 EUR
ACRO383700010 ACRO383700050 ACRO383700250
5-Hexynoic acid 97%
5-Hexynoic acid
Formula: C₆H₈O₂
Punto di ebollizione: 221 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 41 °C
Densità: 1,016 g/cm³
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066346
CAS Number: 53293-00-8
UN: 2922
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %