Stampa…
4-Pentynoic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
213730010 213730050
ACRO213730010EA 48.9 EUR
ACRO213730010 ACRO213730050
4-Pentynoic acid 95%
4-Pentynoic acid
Formula: C₅H₆O₂
Peso molecolare: 98,1 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C (30 mmHg)
Punto di fusione: 54…58 °C
Flash Pt: 75 °C
MDL Number: MFCD00004407
CAS Number: 6089-09-4
EINECS: 228-028-0
UN: 2923
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige to light brown Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 60 °C
GC ≥94 %