Stampa…
2-Octynoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B21957.06 B21957.14 B21957.22
B21957.06EA 87.4 EUR
B21957.06 B21957.14 B21957.22
2-Octynoic acid ≥98%
2-Octynoic acid
Purity: 98% CAS No.: 5663-96-7 Molecular Formula: CH3(CH2)4C≡CCO2H Formula Weight: 140.18 Flash Point: 101°(214°F) Refractive Index: 1.4600 Boiling Point: 148-149°/19mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004364
Formula: C₈H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 148…149 °C (19 mmHg)
Punto di fusione: 5 °C
Densità: 0,961
Flash Pt: 101 °C (214 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004364
CAS Number: 5663-96-7
EINECS: 227-121-3
UN: 3265
ADR: 8,II