2-Butynoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 590-93-2
Molecular Formula: C4H4O2
Formula Weight: 84.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 200-203°
Beilstein Reference: 1740205
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004363
Formula:
C₄H₄O₂ Punto di ebollizione: 200…203 °C Punto di fusione: 75…79 °C Densità: 0,964 |
MDL Number:
MFCD00004363 CAS Number: 590-93-2 EINECS: 209-695-7 UN: 3261 ADR: 8,II |