Stampa…
2-Butynoic acid methyl ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-butynoate, Methyl but-2-ynoate
223490010 223490050 223490250
ACRO223490010EA 49.4 EUR
ACRO223490010 ACRO223490050 ACRO223490250
2-Butynoic acid methyl ester 97%
2-Butynoic acid methyl ester
Formula: C₅H₆O₂
Peso molecolare: 98.1 g/mol
Punto di ebollizione: 76…77 °C (80 mmHg)
Densità: 0.98 g/cm³
Flash Pt: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009273
CAS Number: 23326-27-4
UN: 3272
ADR: 3 III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %