2-Butynoic acid ethyl ester ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 4341-76-8
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Characteristic
Boiling Point: 163°
Beilstein Reference: 1744948
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00015182
Formula:
C₆H₈O₂ Punto di ebollizione: 163 °C Densità: 0,967 Flash Pt: 53 °C (127 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015182 CAS Number: 4341-76-8 EINECS: 224-395-6 UN: 3272 ADR: 3,III |