3-Hexyne-2-one ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hex-3-yn-2-one
Purity: 97%
CAS No.: 1679-36-3
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4410
Boiling Point: 67-68°/50mm
Beilstein Reference: 1699613
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00041627
Formula:
C₆H₈O Peso molecolare: 96,13 g/mol Punto di ebollizione: 67…68 °C (50 mmHg) Densità: 0,880 Flash Pt: 39 °C (102 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041627 CAS Number: 1679-36-3 UN: 1992 ADR: 3,III |