3-Butyne-2-one 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
330440025
330440100
ACRO330440025EA
114
EUR
ACRO330440025
ACRO330440100
3-Butyne-2-one 96%
3-Butyne-2-one
Formula:
C₄H₄O Punto di ebollizione: 85 °C (760 mmHg) Densità: 0,87 g/cm³ Flash Pt: –1 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008775 CAS Number: 1423-60-5 EINECS: 215-834-2 UN: 1992 ADR: 3,II |
Appearance | Clear yellow to orange-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4045 to 1.4095 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |