5-Cyano-1-pentyne ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Hexynenitrile
Purity: 98%
CAS No.: 14918-21-9
Molecular Formula: HC≡CCH2CH2CH2CN
Formula Weight: 93.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4410
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 1735926
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00001978
Formula:
C₆H₇N Punto di ebollizione: 115…117 °C Densità: 0,889 Flash Pt: 42 °C (107 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00001978 CAS Number: 14918-21-9 UN: 1992 ADR: 3,III |