Stampa…
5-Cyano-1-pentyne 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Hexynenitrile
307370010 307370050
ACRO307370010EA 37 EUR
ACRO307370010 ACRO307370050
5-Cyano-1-pentyne 98%
5-Cyano-1-pentyne
Formula: C₆H₇N
Peso molecolare: 93.13 g/mol
Punto di ebollizione: 115…117 °C
Densità: 0.88 g/cm³
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001978
CAS Number: 14918-21-9
UN: 1993
ADR: 3 III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %