5-Chloro-1-pentyne ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 14267-92-6
Molecular Formula: C5H7Cl
Formula Weight: 102.56
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4440
Odour: Recognizable
Boiling Point: 113°
Beilstein Reference: 1736710
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001014
Formula:
C₅H₇Cl Punto di ebollizione: 113 °C Densità: 0,968 Flash Pt: 15 °C (59 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00001014 CAS Number: 14267-92-6 EINECS: 238-159-5 UN: 1993 ADR: 3,II |