Stampa…
5-Chloro-1-pentyne 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
223420050 223420250
ACRO223420050EA 60.9 EUR
ACRO223420050 ACRO223420250
5-Chloro-1-pentyne 98%
5-Chloro-1-pentyne
Formula: C₅H₇Cl
Punto di ebollizione: 67…69 °C (145 mmHg)
Densità: 0,96 g/cm³
Flash Pt: 15 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001014
CAS Number: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %