Stampa…

3-Chloro-1-butyne ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

C1195-1G C1195.1G C1195-5G
TCIAC1195-1GEA 149 EUR
TCIAC1195-1G FLUOC1195.1G TCIAC1195-5G
3-Chloro-1-butyne ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-1-butyne
Formula: C₄H₅Cl
Peso molecolare: 88,54 g/mol
Punto di ebollizione: 68°C
MDL Number: MFCD00143109
CAS Number: 21020-24-6
EINECS: 244-151-2
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d76161abcf9cab064ea8cd27b7b40e1e6691a793&vid=d76161abcf9cab064ea8cd27b7b40e1e6691a793&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR