1,4-Dichloro-2-butyne 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₄Cl₂ Punto di ebollizione: 165…168 °C (760 mmHg) Punto di fusione: -34,5 °C Densità: 1,25 g/cm³ Flash Pt: 160 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000981 CAS Number: 821-10-3 EINECS: 212-474-8 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5030 to 1.5060 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |