1-Bromo-2-butyne ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L20134.06
L20134.14
L20134.06EA
154
EUR
L20134.06
L20134.14
1-Bromo-2-butyne ≥98%
1-Bromo-2-butyne
Purity: 98%
CAS No.: 3355-28-0
Molecular Formula: CH3C≡CCH2Br
Formula Weight: 132.99
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.5080
Boiling Point: 123-125°
Beilstein Reference: 605306
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00190233
Formula:
C₄H₅Br Peso molecolare: 132,99 g/mol Punto di ebollizione: 123…125 °C Densità: 1,519 Flash Pt: 36 °C (96 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00190233 CAS Number: 3355-28-0 UN: 1993 ADR: 3,III |