Stampa…
Cinnamolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cinnamic alcohol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol
A13025.0B A13025.30
A13025.0BEA 87.8 EUR
A13025.0B A13025.30
Cinnamolo ≥98%
Cinnamolo
Purity: 98% CAS No.: 104-54-1 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 126°(258°F) Odour: Pleasant Boiling Point: 257-258° Beilstein Reference: 1903999 Merck Reference: 14,2302 MDL No.: MFCD00002921
Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Punto di ebollizione: 257…258 °C
Punto di fusione: 32…35 °C
Densità: 1,044
Flash Pt: 126 °C (258 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002921
CAS Number: 104-54-1
EINECS: 203-212-3
Merck Index: 14,2302